Principaux documents
GF12948958
Silicon nitride - reaction bonded
tube, outside diameter 5.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonyme(s) :
SI637250
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 129-489-58
Longueur
100 mm
D.E.
5.0 mm
Épaisseur de la paroi
1.0 mm