Principaux documents
GF05260722
Aluminium alloy 2024
foil, Al 93.5%/Cu 4.5%/Mg 1.5%/Mn 0.5%, thickness 3.0 mm, size 300 × 300 mm, temper t3
Synonyme(s) :
AB200450
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 052-607-22
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
3.0 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable