Key Documents
F1013
Sigma-Aldrich
Iron(III) tartrate
Fe ~20 %
Synonyme(s) :
Ferric tartrate, Iron(III) tartrate
About This Item
Formule linéaire :
Fe2(C4H4O6)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
555.90
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Composition
Fe, ~20%
Chaîne SMILES 
O=C1[C@H](O)C(O)C(O[Fe](OC(C(O)C(O)C(O[Fe]2OC(C(O)[C@H](O)C(O2)=O)=O)=O)=O)O1)=O
InChI
1S/3C4H6O6.2Fe/c3*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h3*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;/q;;;2*+3/p-6
Clé InChI
SFOKDWPZOYRZFF-UHFFFAOYSA-H
Application
Additive used to assess the spinnability of cellulose / alkaline ferric tartrate solutions
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable