Key Documents
44948
Supelco
Iron(II) gluconate hydrate
Synonyme(s) :
Ferrous gluconate hydrate
About This Item
Formule linéaire :
(C6H11O7)2Fe · aq
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.14 (anhydrous basis)
Numéro Beilstein :
3805721
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Perte
5-15% loss on drying
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Chaîne SMILES 
[H]O[H].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Fe]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Fe.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;/m11../s1
Clé InChI
BJBSKTPEFSQVHL-XRDLMGPZSA-L
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Bhawana Sachdeva et al.
International journal for vitamin and nutrition research. Internationale Zeitschrift fur Vitamin- und Ernahrungsforschung. Journal international de vitaminologie et de nutrition, 91(1-2), 133-142 (2019-11-09)
The objective of this investigation was to evaluate the stability of vitamin A in fortified milk which was exposed to different processing conditions viz. heat treatments (pasteurization, boiling and sterilization), light exposure treatments (1485, 2970 and 4455 lux for 2, 4