D42402
1,9-Dibromononane
97%
Synonyme(s) :
Nonamethylene dibromide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
Point d'ébullition
285-288 °C (lit.)
Densité
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
BrCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C9H18Br2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h1-9H2
Clé InChI
WGAXVZXBFBHLMC-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter