140805
1,4-Dibromobutane
99%
Synonyme(s) :
Tetramethylene dibromide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.519 (lit.)
Point d'ébullition
63-65 °C/6 mmHg (lit.)
Pf
−20 °C (lit.)
Densité
1.808 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
BrCCCCBr
InChI
1S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
Clé InChI
ULTHEAFYOOPTTB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C