Principaux documents
D125407
Sigma-Aldrich
DIC
99%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
N,N′-Diisopropylcarbodiimide
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHN=C=NCH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.20
Beilstein:
878281
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
DIC, 99%
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Indice de réfraction
n20/D 1.433 (lit.)
pb
145-148 °C (lit.)
Densité
0.815 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)N=C=NC(C)C
InChI
1S/C7H14N2/c1-6(2)8-5-9-7(3)4/h6-7H,1-4H3
Clé InChI
BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Description générale
DIC est le nom abrégé du N,N′-diisopropylcarbodiimide. Il intervient dans la cyclisation des N-(β-hydroxy)amides avec formation de 2-oxazolines.[1]
Application
Alternative au dicyclohexylcarbodiimide en synthèse peptidique.
Du DIC (N,N′-diisopropylcarbodiimide) a été utilisé en association avec du 1-hydroxy-7-azabenzotriazole (HOAt) pour le couplage d′un acide aminé avec de la N-allylglycine avec formation d′un N-allylpeptide.[2]
Réactif de couplage pour les synthèses peptidiques.[3][4][5]
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
91.4 °F
Point d'éclair (°C)
33 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 59, 691-691 (1994)
Tetrahedron Letters, 35, 5981-5981 (1994)
Cody L Gilleland et al.
Genetics, 201(1), 39-46 (2015-07-15)
A major goal in the study of human diseases is to assign functions to genes or genetic variants. The model organism Caenorhabditis elegans provides a powerful tool because homologs of many human genes are identifiable, and large collections of genetic
Tianyi Zhang et al.
Journal of cell science, 128(15), 2938-2950 (2015-06-21)
The v-ATPase is a fundamental eukaryotic enzyme that is central to cellular homeostasis. Although its impact on key metabolic regulators such as TORC1 is well documented, our knowledge of mechanisms that regulate v-ATPase activity is limited. Here, we report that
P J Weber et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 8(6), 597-600 (1999-01-01)
A new method has been developed to synthesize fluorescein labeled peptides, compounds of increasing importance in bioorganic chemistry, cell biology, pharmacology, drug targeting and medicinal chemistry. We show, that 4(5)-carboxyfluorescein is much more efficient than the hitherto predominantly utilized reagents
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf