C62808
3-Chlorophenol
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.563 (lit.)
Point d'ébullition
214 °C (lit.)
Pf
31-34 °C (lit.)
Densité
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
Clé InChI
HORNXRXVQWOLPJ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Ar(24208)
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
248.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
120 °C - closed cup