Key Documents
C61984
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-nitrotoluene
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(NO2)Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.58
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.557 (lit.)
Point d'ébullition
147 °C/25 mmHg (lit.)
Pf
21 °C (lit.)
Densité
1.298 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(c1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-3-2-4-6(7(5)8)9(10)11/h2-4H,1H3
Clé InChI
XTSGZXRUCAWXKY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup