Key Documents
C30604
Sigma-Aldrich
4-Chlorobutyryl chloride
99%
Synonyme(s) :
4-Chlorobutanoic acid chloride, 4-Chlorobutyric acid chloride
About This Item
Formule linéaire :
Cl(CH2)3COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.00
Numéro Beilstein :
773860
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
3 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
824 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
Point d'ébullition
173-174 °C (lit.)
Densité
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H6Cl2O/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2
Clé InChI
CDIIZULDSLKBKV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
185.0 °F
Point d'éclair (°C)
85 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter