Documents
C28898
Sigma-Aldrich
2-Chlorobutane
≥99%
Synonyme(s) :
sec-Butyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CHClCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.57
Numéro Beilstein :
1718770
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.396 (lit.)
Point d'ébullition
68-70 °C (lit.)
Pf
−140 °C (lit.)
Densité
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(C)Cl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
BSPCSKHALVHRSR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
5.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-15 °C - closed cup