Merck
8.20281
2-Chlorobutane
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Chlorobutane, sec-Butyl chloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H9Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.57
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
201-151-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor pressure
160 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
460 °C
potency
17400 mg/kg LD50, oral (Rat), 17400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.0-8.8 % (v/v)
pH
7 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
bp
65 °C/1013 hPa
mp
-132 °C
transition temp
flash point -10 °C
solubility
1.0 g/L
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(CC)C
InChI
1S/C4H9Cl/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
BSPCSKHALVHRSR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.872 - 0.874
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chlorobutane
Pictogrammes
Flame
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 2
Point d'éclair (°F)
5.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-15 °C - closed cup