Documents
B82804
Sigma-Aldrich
11-Bromoundecanoic acid
99%
About This Item
Formule linéaire :
Br(CH2)10COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.19
Numéro Beilstein :
1767205
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
crystals
Point d'ébullition
173-174 °C/2 mmHg (lit.)
Pf
45-48 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C11H21BrO2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10H2,(H,13,14)
Clé InChI
IUDGNRWYNOEIKF-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup