684511
Methyl 16-bromohexadecanoate
97%
Synonyme(s) :
16-bromohexadecanoic acid, methyl ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
30-34 °C
Chaîne SMILES
COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C17H33BrO2/c1-20-17(19)15-13-11-9-7-5-3-2-4-6-8-10-12-14-16-18/h2-16H2,1H3
Clé InChI
ZYTQDEJMRYPSHE-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup