B62404
1-Bromo-3-chloropropane
99%
Synonyme(s) :
Chlorure bromure de triméthylène, I-BCP
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.486 (lit.)
pb
144-145 °C (lit.)
Densité
1.592 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClCCCBr
InChI
1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2
Clé InChI
MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Synthesis of polymer nanoparticles (NPs) to deliver doxorubicin, camptothecin, and cisplatin.
- Synthesis of antiprion active acridine derivatives for prion infection.
- Total synthesis of aspidospermine, aspidospermidine, and quebrachamine and (±)-crispine A.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2