B34729
Biphenyl-4-carboxylic acid
95%
Synonyme(s) :
4-Phenylbenzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
crystals
Pf
220-225 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O2/c14-13(15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,(H,14,15)
Clé InChI
NNJMFJSKMRYHSR-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable