Documents
A24109
Sigma-Aldrich
Chlorure d'acryloyle
≥97%, contains ~400 ppm phenothiazine as stabilizer
Synonyme(s) :
Chlorure d'acide acrylique, Chlorure de prop-2-énoyle, Chlorure de 2-propénoyle
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCOCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.51
Numéro Beilstein :
635744
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1.93 psi ( 20 °C)
Pureté
≥97%
Forme
liquid
Contient
~400 ppm phenothiazine as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
Point d'ébullition
72-76 °C (lit.)
Densité
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC(=O)C=C
InChI
1S/C3H3ClO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2
Clé InChI
HFBMWMNUJJDEQZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le chlorure d'acryloyle, un composé chimique organique, sert principalement de monomère réactif dans la synthèse de polymères et de copolymères utilisés dans divers domaines tels que les adhésifs, les revêtements, les revêtements d'hydrogel, la libération prolongée de médicaments, les films d'hydrogel, les dispositifs électroniques organiques et les plastiques. La phénothiazine est couramment employée comme stabilisant du chlorure d'acryloyle durant la polymérisation. Elle est ajoutée en petites quantités (400 ppm) pour éviter la formation de sous-produits indésirables et prolonger la durée de conservation du monomère réactif. Elle sert aussi à piéger les radicaux libres susceptibles de se former durant le processus de polymérisation.
Application
Le chlorure d'acryloyle peut être utilisé :
  • comme monomère pour synthétiser des revêtements d'hydrogel zwittérionique réticulé servant de détection dans les milieux complexes.
  • comme réactif pour synthétiser un film d'hydrogel réticulé en réagissant avec un monomère hydrophile appelé N,N-(diméthylacrylamide) (DMAA). Le film d'hydrogel ainsi préparé est ensuite employé dans le cadre de la libération prolongée de médicaments.
  • comme monomère dans la préparation de polymères à base d'acrylate présentant d'excellentes propriétés semiconductrices de type n, des matériaux importants pour le développement des dispositifs électroniques organiques.
  • comme le monomère cyclam. Le polymère résultant de ce monomère cyclam modifié peut être utilisé pour fixer certains métaux de transition.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
30.2 °F
Point d'éclair (°C)
-1 °C
Les clients ont également consulté
Sustained drug release from an ultrathin hydrogel film
Z Weipu, et al.},
Introduction to Polymer Chemistry, 6, 7097-7099 (2015)
Ultra-low fouling and high antibody loading zwitterionic hydrogel coatings for sensing and detection in complex media
Chou Y-N, et al.
Acta Biomaterialia, 40, 31-37 (2016)
Kunal Pal et al.
Biomedical materials (Bristol, England), 1(2), 85-91 (2008-05-08)
The purpose of this work is to prepare a pH-sensitive hydrogel membrane of sodium carboxymethyl cellulose acrylate for drug delivery and other biomedical applications. The hydrogel was made by esterification of sodium carboxymethyl cellulose (SCMC) and acryloyl chloride (ACl). The
Jung Im Lee et al.
International journal of pharmaceutics, 373(1-2), 93-99 (2009-05-12)
Chitosan/Pluronic hydrogels were prepared to develop injectable depot systems for gene therapy to enhance local transgene expression at injection sites. Water-soluble chitosan and Pluronic were separately acrylated to prepare photo-crosslinkable polymers. A mixture of acrylated polymers was mixed with plasmid
Thomas N Chiesl et al.
Analytical chemistry, 77(3), 772-779 (2005-02-01)
We have created a family of water-soluble block copolymers of acrylamide and N-alkylacrylamides that are designed to selectively remove proteins from DNA via microchannel electrophoresis. It was hypothesized that the inclusion of hydrophobic subunits in the polymer chain, in sufficient