921017
Silver (I) Acetate
anhydrous, ≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Silver acetate, Acetic acid silver salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Pureté
≥99.9% trace metals basis
Forme
powder
Chaîne SMILES
CC(O[Ag])=O
InChI
1S/C2H4O2.Ag/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable