916145
Poly((R)-3-hydroxybutyrate-co-(R)-3-hydroxyvalerate-co-(R)-3-hydroxyhexanoate)
natural origin, PHH content 4.1 %, PHV content 2.3 %
Synonyme(s) :
PHB, PHBH, PHBV, Polyhydroxybutyrate
Forme
powder
Poids mol.
average Mn 1,000,000
Composition
3-Hydroxyhexanoic acid content, 4.1%
3-Hydroxyvaleric acid content, 2.3%
PHH content, 4.1%
PHV content, 2.3%
Couleur
white to off-white
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable