Principaux documents
27826
Sigma-Aldrich
Poly[(R)-3-hydroxybutyric acid-co-(R)-3-hydroxyvaleric acid]
~9:1
Synonyme(s) :
Biopol, Copolymer of (R)-3-hydroxybutyric acid and (R)-3-hydroxyvaleric acid
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Chaîne SMILES 
O([C@H](CC)CC(=O)O[C@@H](CC(=O)O[C@H](CC)CC=O)C)C(=O)C[C@H](OC(=O)C[C@H](OC(=O)C[C@H](O)C)CC)C
InChI
1S/C27H44O12/c1-7-20(10-11-28)37-24(31)13-18(5)35-27(34)16-22(9-3)39-25(32)14-19(6)36-26(33)15-21(8-2)38-23(30)12-17(4)29/h11,17-22,29H,7-10,12-16H2,1-6H3/t17-,18-,19-,20-,21-,22-/m1/s1
Clé InChI
HFQOLOYVZLYECE-CGXUPHRESA-N
Description générale
ratio (R)-3-hydroxybutyric acid : (R)-3-hydroxyvaleric acid ≥9:1 (NMR)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1