901592
Sulfur dioxide solution
0.5 M in THF
Synonyme(s) :
Sulfurous anhydride, Sulfurous oxide, Sulphur dioxide
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.8935 g/mL
InChI
1S/O2S/c1-3-2
Clé InChI
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Pentavalent arsenic to trivalent arsenic in the presence of sulfuric acid.
- Graphene oxide to graphene in the presence of water.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
0.5 °F
Point d'éclair (°C)
-17.5 °C