900082
Iron oxide (II,III), nanoparticles
5 nm avg. part. size (TEM), 5 mg/mL in chloroform
About This Item
Produits recommandés
Forme
dispersion
nanoparticles
Niveau de qualité
Concentration
5 mg/mL in chloroform
Taille moy. des particules
5 nm (TEM)
Groupe fonctionnel
oleic acid
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.