900042
Iron oxide (II,III), nanoparticles
25 nm avg. part. size (TEM), 5 mg/mL in H2O
About This Item
Produits recommandés
Forme
dispersion
nanoparticles
Niveau de qualité
Concentration
5 mg/mL in H2O
Taille moy. des particules
25 nm (TEM)
Température de stockage
2-8°C
Application
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.