Principaux documents
791938
Sigma-Aldrich
Carfilzomib-(morpholine-d8)
98 atom % D, 97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C40D8H49N5O7
Poids moléculaire :
727.96
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
97%
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+8
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(CN1C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C1([2H])[2H])N[C@@H](CCC2=CC=CC=C2)C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@@H](CC3=CC=CC=C3)C(N[C@@H](CC(C)C)C([C@@]4(C)CO4)=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C40H57N5O7/c1-27(2)22-32(36(47)40(5)26-52-40)42-39(50)34(24-30-14-10-7-11-15-30)44-38(49)33(23-28(3)4)43-37(48)31(17-16-29-12-8-6-9-13-29)41-35(46)25-45-18-20-51-21-19-45/h6-15,27-28,31-34H,16-26H2,1-5H3,(H,41,46)(H,42,50)(H,43,48)(H,44,49)/t31-,32-,33-,34-,40+/m0/s1/i18D2,19D2,20D2,21D2
Clé InChI
BLMPQMFVWMYDKT-HEMZLDBQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable