Key Documents
SML3699
Sigma-Aldrich
G140
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-(6,7-Dichloro-9-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-3,4-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-2(5H)-yl)-2-hydroxyethanone, T015T-010-1
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H16Cl2N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Substrate site-targeting, non-cytotoxic, potent and selective human cyclic GMP-AMP synthase (cGAS) inhibitor against cellular STING signaling.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Development of human cGAS-specific small-molecule inhibitors for repression of dsDNA-triggered interferon expression.
Nature Communications, 10(1), 2261-2261 (2019)