Key Documents
768995
Sigma-Aldrich
Helium
Messer® CANGas, 99.999%
Synonyme(s) :
Helium gas
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
He
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
4.00
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
0.14 (vs air)
Niveau de qualité
Description
Filling mass: 2g
Filling volume: 12L
Pureté
99.999%
Forme
gas
Point d'ébullition
-268.934 °C (lit.)
−268.9 °C (lit.)
Pf
-272.2 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[He]
InChI
1S/He
Clé InChI
SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N
Application
Helium is a colourless and odourless rare gas that is much lighter than air. Application areas include leak detection, aeronautics, metallurgy, laser welding and technology, and meteorology (weather balloons). Helium is also used as a shielding gas, reactor cooling gas, carrier gas for gas chromatography, and cooling gas for production of optical fibres. It is also a filling gas for air bags and is a component of diving mixtures. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Produits recommandés
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informations légales
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Régulateur
Réf. du produit
Description
Tarif
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Gas cylinder
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable