768952
Argon
Messer® CANGas, 99.999%
Synonyme(s) :
Argon gas
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.38 (21 °C, vs air)
Niveau de qualité
Description
Filling mass: 20g
Filling volume: 12L
Pureté
99.999%
Forme
gas
Point d'ébullition
-185.7 °C (lit.)
Pf
-189.2 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ar]
InChI
1S/Ar
Clé InChI
XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N
Application
Produits recommandés
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Régulateur
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable