Principaux documents
755028
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-fluoropyridine-2-carbonitrile
97%
Synonyme(s) :
5-Bromo-3-fluoropicolinonitrile, 5-Bromo-2-cyano-3-fluoropyridine, 5-Bromo-3-fluoro-2-pyridinecarbonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H2BrFN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
95-100 °C
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
nitrile
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Fc1cc(Br)cnc1C#N
InChI
1S/C6H2BrFN2/c7-4-1-5(8)6(2-9)10-3-4/h1,3H
Clé InChI
HMURQOFNWZWERT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3