Merck
Toutes les photos(8)
Principaux documents
741825
Sigma-Aldrich
XPhos Pd G2
98%
Synonyme(s) :
Chloro(2-dicyclohexylphosphino-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphényl)[2-(2′-amino-1,1′-biphényl)]palladium(II), Précatalyseur XPhos de 2ème génération, Précatalyseur chlorure de X-Phos aminobiphényl palladium, XPhos-Pd-G2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C45H59ClNPPd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
786.80
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Caractéristiques
generation 2
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
202-210 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.Nc3ccccc3-c4ccccc4[Pd]Cl.CC(C)c5cc(C(C)C)c(-c6cccc(c6)P(C7CCCCC7)C8CCCCC8)c(c5)C(C)C.CC(C)c9cc(C(C)C)c(c(c9)C(C)C)-c%10ccccc%10P(C%11CCCCC%11)C%12CCCCC%12
InChI
1S/2C33H49P.2C12H10N.2ClH.2Pd/c1-23(2)27-21-31(24(3)4)33(32(22-27)25(5)6)26-14-13-19-30(20-26)34(28-15-9-7-10-16-28)29-17-11-8-12-18-29;1-23(2)26-21-30(24(3)4)33(31(22-26)25(5)6)29-19-13-14-20-32(29)34(27-15-9-7-10-16-27)28-17-11-8-12-18-28;2*13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;;;/h13-14,19-25,28-29H,7-12,15-18H2,1-6H3;13-14,19-25,27-28H,7-12,15-18H2,1-6H3;2*1-6,8-9H,13H2;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2
Clé InChI
HMRJFNBZAWHTGN-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Xphos Pd G2 est un ligand monodentate volumineux de type biaryle. C′est un catalyseur préformé de Buchwald de 2nde génération. Il subit une élimination réductrice rapide pour former une espèce de Pd(0) monoligandée réactive.
Application
Précatalyseur de Buchwald de 2ème génération
  • Largement utilisé dans les réactions de couplage de Suzuki-Miyaura.
Xphos Pd G2 a été employé comme catalyseur dans les réaction suivantes :
  • Réactions de couplage de Suzuki-Miyaura catalysées par le palladium de sulfamates et d'organotrifluoroborates de potassium.
  • Réactions de couplage croisé de Suzuki-Miyaura d'acides arylboroniques et hétéroarylboroniques sensibles.
  • Synthèse d'aminométhyltrifluoroborates secondaires de potassium protégés pas des groupes Boc, via une réaction de couplage croisé de Suzuki-Miyaura.
Pour les applications à petite échelle et à haut débit, ce produit est également disponible sous forme de billes ChemBeads (927775).
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Gary A Molander et al.
Organic letters, 14(17), 4458-4461 (2012-08-31)
Seven potassium Boc-protected secondary aminomethyltrifluoroborates were prepared in a standardized two-step process. The Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction was studied with this new class of nucleophiles, and a large variety of aryl and hetaryl chlorides provided the desired products in good to
Gary A Molander et al.
Organic letters, 15(10), 2534-2537 (2013-05-08)
Sulfamates were studied as the electrophilic partners in the palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction with potassium Boc-protected primary and secondary aminomethyltrifluoroborates. A broad range of substrates was successfully coupled to provide the desired products. Complex molecules containing a new carbon-carbon bond
Gary A Molander et al.
The Journal of organic chemistry, 78(8), 4123-4131 (2013-04-11)
A method has been developed for the Pd-catalyzed synthesis of α-(hetero)aryl esters and amides through a Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction. This method avoids the use of strong base, does not necessitate inert or low temperature formation of reagents, and does not
Articles
Buchwald precatalysts and ligands are bulky electron-rich dialkylbiaryl phospine-based catalysts and structurally related ligands that improve reactivity in Pd-catalyzed cross - coupling reactions
Buchwald precatalysts and ligands are bulky electron-rich dialkylbiaryl phospine-based catalysts and structurally related ligands that improve reactivity in Pd-catalyzed cross - coupling reactions
Buchwald precatalysts and ligands are bulky electron-rich dialkylbiaryl phospine-based catalysts and structurally related ligands that improve reactivity in Pd-catalyzed cross - coupling reactions
Buchwald precatalysts and ligands are bulky electron-rich dialkylbiaryl phospine-based catalysts and structurally related ligands that improve reactivity in Pd-catalyzed cross - coupling reactions
Contenu apparenté
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.