741345
2-Chloro-5-(difluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.492
Densité
1.368 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H4ClF2N/c7-5-2-1-4(3-10-5)6(8)9/h1-3,6H
Clé InChI
OSQYJPKSEWBNOE-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
225.0 °F
Point d'éclair (°C)
107.22 °C