720313
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
96%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
48-52 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C5H2ClF3N2/c6-4-10-1-3(2-11-4)5(7,8)9/h1-2H
Clé InChI
TYCYTQLXAIDJNF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
160.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71.1 °C - closed cup