Principaux documents
738964
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-hydrazinopyrazine
95%
Synonyme(s) :
3-Chloro-2(H)-pyrazinone hydrazone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H5ClN4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
154-159 °C
Groupe fonctionnel
chloro
hydrazine
Chaîne SMILES 
NNc1nccnc1Cl
InChI
1S/C4H5ClN4/c5-3-4(9-6)8-2-1-7-3/h1-2H,6H2,(H,8,9)
Clé InChI
PUUGNIKJWZNTBK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable