Principaux documents
736384
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromofuran
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H2Br2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.544
Densité
2.117 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1ccoc1Br
InChI
1S/C4H2Br2O/c5-3-1-2-7-4(3)6/h1-2H
Clé InChI
GKPGEBCMRMQOPF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
140.0 °F
Point d'éclair (°C)
60 °C