Documents
734217
Sigma-Aldrich
4-Methylmorpholine-2,6-dione
97%
Synonyme(s) :
MIDA anhydride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H7NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
41-45 °C
Chaîne SMILES 
CN1CC(=O)OC(=O)C1
InChI
1S/C5H7NO3/c1-6-2-4(7)9-5(8)3-6/h2-3H2,1H3
Clé InChI
FGQJBZHMORPBRR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable