726400
2-(Chloromethyl)benzoic acid
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
α-Chloro-o-toluic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.59
Beilstein:
1940772
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
crystals
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccccc1CCl
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Clé InChI
YTEUDCIEJDRJTM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable