Documents
301388
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
CF3OC6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
89-92 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cccc(OC(F)(F)F)c1
InChI
1S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)14-6-3-1-2-5(4-6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
Clé InChI
OKPFIWIMBJNFSE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Kinetics of internal acyl migration and hydrolysis of the synthetic β-1-O-acyl-D-glucopyranuronates of 2-, 3-, and 4-(trifluoromethyl)benzoic acids in phosphate buffer was studied.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A W Nicholls et al.
Chemical research in toxicology, 9(8), 1414-1424 (1996-12-01)
High resolution 19F NMR spectroscopy has been used to investigate the kinetics of internal acyl migration and hydrolysis of the synthetic beta -1-O-acyl-D-glucopyranuronates of 2-, 3-, and 4-(trifluoromethyl) benzoic acids (TFMBAs) in phosphate buffer solutions at 30 degrees C as