Key Documents
15429
Sigma-Aldrich
Boc-Asp(OtBu)-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Synonyme(s) :
Boc-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3COCOCH2CH[NH(COOC(CH3)3]COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.32
Numéro Beilstein :
2336144
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +2.0±0.4°, c = 1% in methanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
64-67 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C13H23NO6/c1-12(2,3)19-9(15)7-8(10(16)17)14-11(18)20-13(4,5)6/h8H,7H2,1-6H3,(H,14,18)(H,16,17)/t8-/m0/s1
Clé InChI
PHJDCONJXLIIPW-QMMMGPOBSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Shugo Yamashita et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 157, 85-96 (2020-10-12)
Bone-drug targeting therapies using nanoparticles based on targeting ligands remain challenging due to their uptake clearance at non-target sites such as the liver, kidney, and spleen. Furthermore, the distribution sites of nanoparticles in bones have not been fully investigated, thus