Principaux documents
719617
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-phenylthiazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H6BrNS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
55-59 °C
Groupe fonctionnel
bromo
phenyl
Chaîne SMILES 
Brc1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H6BrNS/c10-9-11-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
Clé InChI
WUZLTINVLOBXQS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable