Principaux documents
713929
Sigma-Aldrich
Dichloro[2-(4,5-dihydro-2-oxazolyl)quinoline]palladium(II)
≥97.0% (AT)
Synonyme(s) :
Pd(quinox)Cl2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H10Cl2N2OPd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
375.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0% (AT)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: palladium
reagent type: ligand
Chaîne SMILES 
Cl[Pd]Cl.C1CN=C(O1)c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C12H10N2O.2ClH.Pd/c1-2-4-10-9(3-1)5-6-11(14-10)12-13-7-8-15-12;;;/h1-6H,7-8H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
Clé InChI
DQWIOWASGZSKNG-UHFFFAOYSA-L
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable