709425
Phenyl isocyanate-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Pureté
98% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
162-163 °C (lit.)
Pf
-30 °C (lit.)
Densité
1.105 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
O=C=[15N]c1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H/i8+1
Clé InChI
DGTNSSLYPYDJGL-VJJZLTLGSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
131.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
55 °C - closed cup