Key Documents
603597
Sigma-Aldrich
Phenyl-13C6 isocyanate
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
13C6H5NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Technique(s)
protein expression: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.535
Point d'ébullition
162-163 °C/760 mmHg (lit.)
Pf
−30 °C (lit.)
Densité
1.150 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C=N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H5NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
Clé InChI
DGTNSSLYPYDJGL-ZXJNGCBISA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
131.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
55 °C - closed cup