Key Documents
694282
Sigma-Aldrich
Benzoyl chloride (phenyl-1-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC6H5ClO
Poids moléculaire :
141.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
liquid
Point d'ébullition
198 °C (lit.)
Densité
1.219 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
ClC(=O)[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i6+1
Clé InChI
PASDCCFISLVPSO-PTQBSOBMSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
161.6 °F
Point d'éclair (°C)
72 °C