Documents
669296
Sigma-Aldrich
3-Hexyn-2-ol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.447
Densité
0.909 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCC#CC(C)O
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-5-6(2)7/h6-7H,3H2,1-2H3
Clé InChI
IFCAMPHNVKBSTF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
127.9 °F
Point d'éclair (°C)
53.3 °C