545449
5-Decyne
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4340 (lit.)
Densité
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCC#CCCCC
InChI
1S/C10H18/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
JWBQJUFCNOLNNC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- B
- -(cis-5-decenyl)-9-BBN (9-BBN= 9-borabicyclo[3,3,1]nonane)
- 5-decanone
- (Z)-5-ethyl-6-decene
- trans-5-decene
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup