Documents
658170
Sigma-Aldrich
Dimethyl-13C2 sulfide
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
13CH3S13CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
64.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Point d'ébullition
38 °C (lit.)
Pf
-98 °C (lit.)
Densité
0.873 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[13CH3]S[13CH3]
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3/i1+1,2+1
Clé InChI
QMMFVYPAHWMCMS-ZDOIIHCHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-32.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-36 °C - closed cup