Principaux documents
656658
Sigma-Aldrich
Ethane-d5 sulfonic acid
98 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2D5HO3S
Poids moléculaire :
115.16
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
95% (CP)
Changement de masse
M+5
InChI
1S/C2H6O3S/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3,(H,3,4,5)/i1D3,2D2
Clé InChI
CCIVGXIOQKPBKL-ZBJDZAJPSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable