Key Documents
655139
Sigma-Aldrich
Isovaleraldehyde-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
3-Methylbutanal-1-13C
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH213CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
87.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Point d'ébullition
90 °C (lit.)
Densité
0.803 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CC(C)C[13CH]=O
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3/i4+1
Clé InChI
YGHRJJRRZDOVPD-AZXPZELESA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
23.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-5 °C - closed cup