Principaux documents
724998
Sigma-Aldrich
1-Butanol-13C4
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Butyl-13C4 alcohol
About This Item
Formule linéaire :
13CH3(13CH2)3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
pb
116-118 °C (lit.)
Densité
0.853 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clé InChI
LRHPLDYGYMQRHN-JCDJMFQYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup