646075
p-Tolylmagnesium bromide solution
0.5 M in diethyl ether
Synonyme(s) :
4-Methylphenylmagnesium bromide
About This Item
Produits recommandés
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
0.5 M in diethyl ether
Chaîne SMILES
Cc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - closed cup - Solvent
Point d'éclair (°C)
-40 °C - closed cup - Solvent
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter