644323
Palmitoyl-13C16-L-carnitine hydrochloride
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Hexadecanoyl-13C16-L-carnitine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −8.0, c = 1 in H2O
Pf
166 °C
Changement de masse
M+16
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.C[N+](C)(C)C[C@@H](CC([O-])=O)O[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C23H45NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4;/h21H,5-20H2,1-4H3;1H/t21-;/m1./s1/i1+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1,23+1;
Clé InChI
GAMKNLFIHBMGQT-BENNGJQWSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable